Imprimer
3,4-Dihydro-6-(hydroxymethyl)-2H-1,5-benzodioxepine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,4-Dihydro-2H-benzo[b][1,4]dioxepin-6-ylmethanol
OR15762-1G OR15762-5G
APOSOR15762-1GEA 223 EUR
APOSOR15762-1G APOSOR15762-5G
3,4-Dihydro-6-(hydroxymethyl)-2H-1,5-benzodioxepine
3,4-Dihydro-6-(hydroxymethyl)-2H-1,5-benzodioxepine
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972614
Numéro CAS: 499770-81-9