Imprimer
4-[4-(3-Oxobutyl)phenoxy]benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR15758-10G OR15758-1G OR15758-5G
APOSOR15758-10GEA 630 EUR
APOSOR15758-10G APOSOR15758-1G APOSOR15758-5G
4-[4-(3-Oxobutyl)phenoxy]benzonitrile
4-[4-(3-Oxobutyl)phenoxy]benzonitrile
Formule: C₁₇H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11035754
Numéro CAS: 189120-04-5