Imprimer
1-Methyl-1H-indole-6-boronic acid, pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Methyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, 2-(1-Methyl-1H-indol-6-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR15740-100MG OR15740-1G OR15740-250MG
APOSOR15740-100MGEA 24.8 EUR
APOSOR15740-100MG APOSOR15740-1G APOSOR15740-250MG
1-Methyl-1H-indole-6-boronic acid, pinacol ester
1-Methyl-1H-indole-6-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₀BNO₂
Point de fusion: 97…99,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08690255
Numéro CAS: 884507-19-1