Imprimer
2-Bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR1565-25G OR1565-50G
APOSOR1565-25GEA 122 EUR
APOSOR1565-25G APOSOR1565-50G
2-Bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid 97%
2-Bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid
Formule: C₁₀H₉BrO₃
Poids moléculaire: 287.12 g/mol
Point de fusion: 253…256 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017614
Numéro CAS: 195383-80-3