Imprimer
5-(Benzylamino)-7-chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-(Benzylamino)-7-chloro-4-nitrobenzofurazan, N-Benzyl-7-chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-5-amine
OR1529-100MG OR1529-250MG OR1529-500MG
APOSOR1529-100MGEA 87 EUR
APOSOR1529-100MG APOSOR1529-250MG APOSOR1529-500MG
5-(Benzylamino)-7-chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
5-(Benzylamino)-7-chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Formule: C₁₃H₉ClN₄O₃
Point de fusion: 135…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00576759
Numéro CAS: 306934-83-8