Imprimer
5-Chloro-2-(1H-tetrazol-5-yl)aniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR15044-1G OR15044-25G OR15044-5G
APOSOR15044-1GEA 27.7 EUR
APOSOR15044-1G APOSOR15044-25G APOSOR15044-5G
5-Chloro-2-(1H-tetrazol-5-yl)aniline 97%
5-Chloro-2-(1H-tetrazol-5-yl)aniline
Formule: C₇H₆ClN₅
Point de fusion: 160…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03085917
Numéro CAS: 54013-18-2