Imprimer

N-[(4-Cyanophenyl)carbamothioyl]benzamide

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 4-[(Benzoylcarbamothioyl)amino]benzonitrile, 1-Benzoyl-3-(4-cyanophenyl)thiourea

OR15041-5G OR15041-10G OR15041-25G
APOSOR15041-5GEA 52.2 EUR
APOSOR15041-5G APOSOR15041-10G APOSOR15041-25G
N-[(4-Cyanophenyl)carbamothioyl]benzamide
N-[(4-Cyanophenyl)carbamothioyl]benzamide
Formule: C₁₅H₁₁N₃OS
Point de fusion: 168…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00587941
Numéro CAS: 1448-64-2

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR