6-(4-Methylphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)toluene, 2,4-Diamino-6-(4-methylphenyl)-1,3,5-triazine
Formule:
C₁₀H₁₁N₅ Point de fusion: 232…234 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00269392 Numéro CAS: 19338-12-6 |