Imprimer
6-Phenylpyridazin-3-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR14968-250MG OR14968-100MG OR14968-1G
APOSOR14968-250MGEA 84.1 EUR
APOSOR14968-250MG APOSOR14968-100MG APOSOR14968-1G
6-Phenylpyridazin-3-amine
6-Phenylpyridazin-3-amine
Formule: C₁₀H₉N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234636
Numéro CAS: 14966-91-7