5-Methoxy-N-methyl-2-nitroaniline 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₁₀N₂O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05865077 Numéro CAS: 69397-93-9 |