1-[(Thien-2-yl)methyl]piperidine-4-carboxaldehyde 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Formyl-1-[(thien-2-yl)methyl]piperidine, 2-[(4-Formylpiperidin-1-yl)methyl]thiophene
Formule:
C₁₁H₁₅NOS Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09879953 Numéro CAS: 926921-80-4 UN: 2735 ADR: 8,III |