3-Methylfur-2-yl isocyanate 90%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Isocyanato-3-methylfuran
May form small amount of sediment
Formule:
C₆H₅NO₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09879906 Numéro CAS: 921938-67-2 UN: 2206 ADR: 6.1,III |