Imprimer
6-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]nicotinaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine-3-carboxaldehyde, 5-Formyl-2-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine
OR14887-1G OR14887-250MG OR14887-50MG
APOSOR14887-1GEA 169 EUR
APOSOR14887-1G APOSOR14887-250MG APOSOR14887-50MG
6-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]nicotinaldehyde 97%
6-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]nicotinaldehyde
Formule: C₁₁H₁₃NO₃
Point de fusion: 66,5…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09817493
Numéro CAS: 910036-95-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III