Imprimer
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]indoline 90%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR14864-1G OR14864-250MG
APOSOR14864-1GEA 357 EUR
APOSOR14864-1G APOSOR14864-250MG
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]indoline 90%
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]indoline
Formule: C₁₁H₁₆N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09817499
Numéro CAS: 906352-81-6
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III