Imprimer
(2R)-2-Amino-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): D-4-Pyridylalanine (R)-2-Amino-3-(4-pyridyl)propionic acid, 3-(Pyridin-4-yl)-D-alanine, 4-[(2R)-2-Amino-2-carboxyethyl]pyridine, (R)-2-Amino-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid, (2R)-2-Amino-3-(pyridin-4-yl)propionic acid, 3-(4-Pyridyl)-D-alanine
OR14726-1G OR14726-5G
APOSOR14726-1GEA 112 EUR
APOSOR14726-1G APOSOR14726-5G
(2R)-2-Amino-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid 95%
(2R)-2-Amino-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Poids moléculaire: 166.177 g/mol
Point de fusion: 261.3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01860874
Numéro CAS: 37535-50-5