Imprimer
Methyl 4-[(Z)-amino(hydroxyimino)methyl]benzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): MEthyl 4-[(z)-amino(hydroxyimino)methyl]benzoate
OR1463-1G OR1463-100MG
APOSOR1463-1GEA 30.6 EUR
APOSOR1463-1G APOSOR1463-100MG
Methyl 4-[(Z)-amino(hydroxyimino)methyl]benzoate 95%
Methyl 4-[(Z)-amino(hydroxyimino)methyl]benzoate
Formule: C₉H₁₀N₂O₃
Poids moléculaire: 194.187 g/mol
Point de fusion: 172…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797503
Numéro CAS: 184778-33-4