Imprimer
tert-Butyl (piperazin-1-yl)acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl 2-(piperazin-1-yl)acetate, 1-[(tert-Butoxycarbonyl)methyl]piperazine, (Piperazin-1-yl)acetic acid tert-butyl ester
OR14391-1G OR14391-250MG
APOSOR14391-1GEA 65.4 EUR
APOSOR14391-1G APOSOR14391-250MG
tert-Butyl (piperazin-1-yl)acetate
tert-Butyl (piperazin-1-yl)acetate
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Poids moléculaire: 200.278 g/mol
Point d'ébullition: 72 °C (0.15 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659535
Numéro CAS: 112257-22-4