Imprimer
3-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Pyridin-3-ylphenyl)methanol, (4-(Pyridin-3-yl)phenyl)methanol
OR1436-1G OR1436-250MG OR1436-5G
APOSOR1436-1GEA 183 EUR
APOSOR1436-1G APOSOR1436-250MG APOSOR1436-5G
3-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine 97%
3-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine
Formule: C₁₂H₁₁NO
Point de fusion: 106…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116293
Numéro CAS: 217189-04-3