Imprimer
5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR14306-1G OR14306-250MG
APOSOR14306-1GEA 395 EUR
APOSOR14306-1G APOSOR14306-250MG
5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole 97%
5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole
Formule: C₅H₉N₃
Point d'ébullition: 100…104 °C (0,3 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200858
Numéro CAS: 486414-86-2
UN: 2735
ADR: 8,III