Imprimer
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Borono-5-methylbenzo[b]thiophene
OR14304-250MG OR14304-100MG
APOSOR14304-250MGEA 65.4 EUR
APOSOR14304-250MG APOSOR14304-100MG
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid 97%
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Formule: C₉H₉BO₂S
Point de fusion: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200866
Numéro CAS: 136099-65-5