Imprimer
5-(Bromoacetyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-(Bromoacetyl)-1,4-benzodioxane, 2-Bromo-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)ethan-1-one
OR14245-1G OR14245-250MG
APOSOR14245-1GEA 335 EUR
APOSOR14245-1G APOSOR14245-250MG
5-(Bromoacetyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
5-(Bromoacetyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Formule: C₁₀H₉BrO₃
Poids moléculaire: 257.081 g/mol
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972617
Numéro CAS: 19815-97-5
UN: 3261
ADR: 8 III