5-Methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₇ClO₂S₂ Point de fusion: 83 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06200880 Numéro CAS: 90273-30-6 UN: 2923 ADR: 8+6.1,III |