Imprimer
3-Piperidin-1-ylaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR1384-1G OR1384-5G OR1384-10G
APOSOR1384-1GEA 111 EUR
APOSOR1384-1G APOSOR1384-5G APOSOR1384-10G
3-Piperidin-1-ylaniline 98%
3-Piperidin-1-ylaniline
Formule: C₁₁H₁₆N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234760
Numéro CAS: 27969-75-1