Imprimer
8-Amino-2,4-dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 8-Amino-3,4-dihydro-2,4-dimethyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine
OR13821-1G OR13821-250MG
APOSOR13821-1GEA 560 EUR
APOSOR13821-1G APOSOR13821-250MG
8-Amino-2,4-dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
8-Amino-2,4-dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₂
Point de fusion: 94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09998375
Numéro CAS: 870064-85-0