Imprimer
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride, tech
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-[3-(Chlorosulphonyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
OR1362-1G OR1362-250MG
APOSOR1362-1GEA 174 EUR
APOSOR1362-1G APOSOR1362-250MG
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride, tech
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₉H₇ClN₂O₃S
Poids moléculaire: 258.681 g/mol
Point de fusion: 67…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797486
Numéro CAS: 10185-62-3
UN: 3261
ADR: 8 II