Imprimer
5-Phenylthiophene-2-sulphonyl chloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(Chlorosulphonyl)-5-phenylthiophene
OR1361-1G OR1361-250MG
APOSOR1361-1GEA 429 EUR
APOSOR1361-1G APOSOR1361-250MG
5-Phenylthiophene-2-sulphonyl chloride 95%
5-Phenylthiophene-2-sulphonyl chloride
Formule: C₁₀H₇ClO₂S₂
Point de fusion: 85…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797460
Numéro CAS: 97272-02-1
UN: 3261
ADR: 8,III