Imprimer
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Carboxy-5,7-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
OR13446-1G OR13446-5G OR13446-100MG
APOSOR13446-1GEA 125 EUR
APOSOR13446-1G APOSOR13446-5G APOSOR13446-100MG
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₉N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00461394
Numéro CAS: 300691-07-0