Imprimer
N-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR13180-1G OR13180-250MG
APOSOR13180-1GEA 26.1 EUR
APOSOR13180-1G APOSOR13180-250MG
N-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
N-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₀N₂O₂·ClH
Poids moléculaire: 202.638 g/mol
Point de fusion: 218…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06407995
Numéro CAS: 19499-60-6