Imprimer
Cyclohexylmethanesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): [(Chlorosulphonyl)methyl]cyclohexane
OR12997-100MG OR12997-1G OR12997-250MG
APOSOR12997-100MGEA 0 EUR
APOSOR12997-100MG APOSOR12997-1G APOSOR12997-250MG
Cyclohexylmethanesulphonyl chloride
Cyclohexylmethanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₁₃ClO₂S
Poids moléculaire: 196.695 g/mol
Point d'ébullition: 92…95 °C (0.5 mm Hg)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03452748
Numéro CAS: 4352-30-1
UN: 3265
ADR: 8 III