2-(2-Methylphenoxy)benzoic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₄H₁₂O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00439674 Numéro CAS: 6325-68-4 |