Imprimer
4-(Phenylsulphonyl)piperidine hydrochloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Phenyl piperidin-4-yl sulphone hydrochloride, 4-Benzenesulphonylpiperidine Hydrochloride
OR12886-1G OR12886-5G
APOSOR12886-1GEA 256 EUR
APOSOR12886-1G APOSOR12886-5G
4-(Phenylsulphonyl)piperidine hydrochloride 95+%
4-(Phenylsulphonyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅NO₂S·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840151
Numéro CAS: 1172500-91-2