Imprimer
2-Phenylpiperazine dihydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Phenylpiperazine Dihydrochloride
OR12883-1G OR12883-5G
APOSOR12883-1GEA 78.3 EUR
APOSOR12883-1G APOSOR12883-5G
2-Phenylpiperazine dihydrochloride
2-Phenylpiperazine dihydrochloride
Formule: C₁₀H₁₄N₂·2ClH
Poids moléculaire: 235.153 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840168
Numéro CAS: 872139-22-5