Imprimer
3-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR12879-1G OR12879-250MG
APOSOR12879-1GEA 1140 EUR
APOSOR12879-1G APOSOR12879-250MG
3-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride 95%
3-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride
Formule: C₁₁H₁₆N₂·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840135
Numéro CAS: 1172053-95-0