Imprimer
4-(4-Methylbenzyl)piperidine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-[(Piperidin-4-yl)methyl]toluene hydrochloride
OR12875-1G OR12875-250MG
APOSOR12875-1GEA 325 EUR
APOSOR12875-1G APOSOR12875-250MG
4-(4-Methylbenzyl)piperidine hydrochloride
4-(4-Methylbenzyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₉N·ClH
Point de fusion: 202…211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840141
Numéro CAS: 165110-20-3