Imprimer
4-Amino-5-cyano-2-(pyridin-3-yl)pyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR1287-1G OR1287-250MG
APOSOR1287-1GEA 0 EUR
APOSOR1287-1G APOSOR1287-250MG
4-Amino-5-cyano-2-(pyridin-3-yl)pyrimidine
4-Amino-5-cyano-2-(pyridin-3-yl)pyrimidine
Formule: C₁₀H₇N₅
Point de fusion: 275 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084876
Numéro CAS: 175205-75-1