Imprimer
2-[(Piperidin-4-yl)oxy]pyridine dihydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-[(Pyridin-2-yl)oxy]piperidine dihydrochloride
OR12806-1G OR12806-250MG OR12806-5G
APOSOR12806-1GEA 282 EUR
APOSOR12806-1G APOSOR12806-250MG APOSOR12806-5G
2-[(Piperidin-4-yl)oxy]pyridine dihydrochloride 98%
2-[(Piperidin-4-yl)oxy]pyridine dihydrochloride
Formule: C₁₀H₁₄N₂O·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840120
Numéro CAS: 313490-36-7