Biphenyl-2-sulphonyl chloride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₂H₉ClO₂S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02246591 Numéro CAS: 2688-90-6 UN: 3261 ADR: 8,III |