Imprimer
2-Phenylmorpholine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR12786-1G OR12786-5G OR12786-10G
APOSOR12786-1GEA 143 EUR
APOSOR12786-1G APOSOR12786-5G APOSOR12786-10G
2-Phenylmorpholine hydrochloride
2-Phenylmorpholine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃NO·ClH
Point de fusion: 148…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03869024
Numéro CAS: 23972-42-1