Imprimer
2-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethylamine dihydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(2-Amino-1-phenylethyl)pyrrolidine dihydrochloride, β-(Pyrrolidin-1-yl)phenethylamine dihydrochloride
OR12694-250MG OR12694-1G
APOSOR12694-250MGEA 509 EUR
APOSOR12694-250MG APOSOR12694-1G
2-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethylamine dihydrochloride 95%
2-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethylamine dihydrochloride
Formule: C₁₂H₁₈N₂·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445576
Numéro CAS: 31788-96-2