Imprimer
4-(2-Chlorophenyl)benzylamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): [4-(2-Chlorophenyl)phenyl]methylamine hydrochloride
OR12640-1G OR12640-250MG OR12640-50MG
APOSOR12640-1GEA 464 EUR
APOSOR12640-1G APOSOR12640-250MG APOSOR12640-50MG
4-(2-Chlorophenyl)benzylamine hydrochloride
4-(2-Chlorophenyl)benzylamine hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₂ClN·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02089431
Numéro CAS: 518357-42-1