4-Bromo-2-(methylsulphonyl)pyridine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₆BrNO₂S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD14702650 Numéro CAS: 1209459-93-7 |