Imprimer
5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Carboxy-1-methyl-1H-pyrazol-5-ol, 3-Carboxy-5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole
OR12623-1G OR12623-250MG
APOSOR12623-1GEA 323 EUR
APOSOR12623-1G APOSOR12623-250MG
5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₅H₆N₂O₃
Poids moléculaire: 142.113 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699178
Numéro CAS: 58364-97-9