Imprimer
3-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-(Chlorosulphonyl)diphenyl ether
OR12558-100MG OR12558-1G OR12558-250MG
APOSOR12558-100MGEA 98.6 EUR
APOSOR12558-100MG APOSOR12558-1G APOSOR12558-250MG
3-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
3-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₂H₉ClO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02089483
Numéro CAS: 252873-46-4
UN: 3265
ADR: 8,III