Imprimer
Methyl trans-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): trans-3-(Methoxycarbonyl)-4-phenylpyrrolidine, [trans-4-(Methoxycarbonyl)pyrrolidin-3-yl]benzene
OR12541-1G OR12541-250MG OR12541-5G
APOSOR12541-1GEA 288 EUR
APOSOR12541-1G APOSOR12541-250MG APOSOR12541-5G
Methyl trans-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylate
Methyl trans-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₅NO₂
Poids moléculaire: 205.253 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862546
Numéro CAS: 156469-70-4