Imprimer
1-[(tert-Butyl)oxycarbonyl]-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): trans-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
OR12533-1G OR12533-250MG
APOSOR12533-1GEA 364 EUR
APOSOR12533-1G APOSOR12533-250MG
1-[(tert-Butyl)oxycarbonyl]-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid 98%
1-[(tert-Butyl)oxycarbonyl]-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₆H₂₁NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02089475
Numéro CAS: 221142-28-5