Imprimer
Methyl 4-hydroxyquinazoline-7-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR12426-1G OR12426-250MG
APOSOR12426-1GEA 37.3 EUR
APOSOR12426-1G APOSOR12426-250MG
Methyl 4-hydroxyquinazoline-7-carboxylate 97%
Methyl 4-hydroxyquinazoline-7-carboxylate
Formule: C₁₀H₈N₂O₃
Point de fusion: 252…254 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00681283
Numéro CAS: 313535-84-1