Imprimer
3-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-(4-(Chloromethyl)phenyl)-1-methyl-1H-pyrazole, 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzyl chloride
OR12394-1G OR12394-5G OR12394-10G
APOSOR12394-1GEA 79.9 EUR
APOSOR12394-1G APOSOR12394-5G APOSOR12394-10G
3-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole 97%
3-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₁₁H₁₁ClN₂
Point de fusion: 78…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09702351
Numéro CAS: 916766-83-1
UN: 3261
ADR: 8,III