Imprimer
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)aniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-(3-Aminophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole
OR12382-1G OR12382-250MG
APOSOR12382-1GEA 493 EUR
APOSOR12382-1G APOSOR12382-250MG
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)aniline 95%
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)aniline
Formule: C₁₀H₁₁N₃
Point de fusion: 79…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09702400
Numéro CAS: 910037-08-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III