Imprimer
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid, N-FMOC protected 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (9H-Fluoren-9-yl)methyl (3-carboxy-5-hydroxyphenyl)carbamate, 3-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-5-hydroxybenzoic acid
OR12369-1G OR12369-5G
APOSOR12369-1GEA 174 EUR
APOSOR12369-1G APOSOR12369-5G
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid, N-FMOC protected 97%
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid, N-FMOC protected
Formule: C₂₂H₁₇NO₅
Point de fusion: 234…237 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682203
Numéro CAS: 176442-21-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III