Imprimer
2-Bromo-1-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)ethan-1-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Bromoacetyl)-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole, [4-(Bromoacetyl)-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl]benzene, 4-(Bromoacetyl)-5-methyl-3-phenylisoxazole
OR1233-1G OR1233-5G
APOSOR1233-1GEA 58 EUR
APOSOR1233-1G APOSOR1233-5G
2-Bromo-1-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)ethan-1-one
2-Bromo-1-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)ethan-1-one
Formule: C₁₂H₁₀BrNO₂
Point de fusion: 46…50 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173902
Numéro CAS: 104777-39-1